Merck
BDPH9BCDC7D2
Bide Pharmatech
4-(tert-Butoxy)-3-chloroaniline
Synonim(y):
4-tert-butoxy-3-chloroaniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC7D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H14ClNO/c1-10(2,3)13-9-5-4-7(12)6-8(9)11/h4-6H,12H2,1-3H3
Inchi Key
UUXBZGOILICMAR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(tert-Butoxy)-3-chloroaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)