Merck
BDPH9BCDC8CF
Bide Pharmatech
6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Synonim(y):
6-ethoxy-1,3-benzoxazol-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC8CF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
LAYYUBFRHUZDKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)