Produkt BDPH9BCDCBEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-11-12-15-13/h11-12H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
LYNVLWLRSACENL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Decyl-1H-imidazole
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?