Merck
BDPH9BCDCC73
Bide Pharmatech
3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
Synonim(y):
3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCC73 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
SJMRZGIIQIWIFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)