Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDCCB6

Bide Pharmatech

2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)-N-methylethan-1-amine

Synonim(y):

2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-methylethanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCCB6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13N3S/c1-11-6-7-14-10-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13)

Inchi Key

JFZLIOWRUXLIJR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów