Merck
BDPH9BCDCE63
Bide Pharmatech
2,5-Difluorobenzene-1,4-diol
Synonim(y):
2,5-difluoro-1,4-benzenediol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCE63 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
Inchi Key
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluorobenzene-1,4-diol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)