Merck
BDPH9BCDCE74
Bide Pharmatech
Methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Synonim(y):
methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-6(9(12)13-2)3-4-7(10)8(5)11/h3-4,11H,1-2H3
Inchi Key
KJQPVKLURCKVPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Purity
95%
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)