Merck
BDPH9BCDCFB2
Bide Pharmatech
1-tert-Butyl 15-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentadecanedioate
Synonim(y):
1-(tert-butyl) 15-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentadecanedioate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H39O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCFB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C23H39NO6/c1-23(2,3)29-21(27)15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-22(28)30-24-19(25)17-18-20(24)26/h4-18H2,1-3H3
Inchi Key
MKNIKVLVLSJHJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)