Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDD46C

Bide Pharmatech

3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine

Synonim(y):

3-bromo-4-chloro-2-fluoropyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H2N1Cl1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD46C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H2BrClFN/c6-4-3(7)1-2-9-5(4)8/h1-2H

Inchi Key

ZEJHJIKXWPRUSZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow to Brown Solid or liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Bromo-4-chloro-2-fluoropyridine


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów