Merck
BDPH9BCDD549
Bide Pharmatech
1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Synonim(y):
1-(2-quinolinyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12-10/h2-7H,1H3
Inchi Key
UCCQXCFFHYCLEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Quinolin-2-yl)ethanone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)