Merck
BDPH9BCDD5F0
Bide Pharmatech
Ethyl 3-bromo-6-cyclopropylpicolinate
Synonim(y):
ethyl 3-bromo-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD5F0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-2-15-11(14)10-8(12)5-6-9(13-10)7-3-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3
Inchi Key
HZTDOQLCNMKNDG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)