Merck
BDPH9BCDD87C
Bide Pharmatech
N-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine
Synonim(y):
N-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDD87C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10N6/c1-16-6-8(5-13-16)14-10-12-4-7-2-3-11-9(7)15-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,14,15)
Inchi Key
PEZCRCAUSXBYEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)