Merck
BDPH9BCDD981
Bide Pharmatech
2-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Synonim(y):
2-((4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N4Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.07
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-7-3-12-13(5-7)6-8-4-10-1-2-11-8/h1-5H,6H2
Inchi Key
TWGMHEQBGGCTJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)