Merck
BDPH9BCDDE03
Bide Pharmatech
1-Acetyl-3-bromoindole
Synonim(y):
1-acetyl-3-bromo-1H-indole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.08
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7(13)12-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3
Inchi Key
AYFPZXVRXRMCQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Acetyl-3-bromoindole
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)