Merck
BDPH9BCDDEE5
Bide Pharmatech
2-Methyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Synonim(y):
4-hydroxy-2-methyl-1(2H)-phthalazinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDEE5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-2-4-6(7)8(12)10-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
RDVYNYHUUGFVQN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)