Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDE344

Bide Pharmatech

4-Chloro-1-methyl-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-amine

Synonim(y):

4-chloro-1-methyl-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8N5Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE344 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H8ClN5S/c1-13-6-3(5(9)12-13)4(8)10-7(11-6)14-2/h1-2H3,(H2,9,12)

Inchi Key

XRYHDBQSKAIUPN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów