Merck
BDPH9BCDE3D0
Bide Pharmatech
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Synonim(y):
4-methyl-1H-indazol-7-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE3D0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-5-2-3-7(9)8-6(5)4-10-11-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
GYFUDPSPYMFYPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-1H-indazol-7-amine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)