Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE498

Bide Pharmatech

tert-Butyl 5-bromo-2-methylbenzoate

Synonim(y):

tert-butyl 5-bromo-2-methylbenzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H15O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE498 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H15BrO2/c1-8-5-6-9(13)7-10(8)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3

Inchi Key

YROBYZPUNZSEFZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów