Przejdź do
BDPH9BCDE80B
Bide Pharmatech
6-(Methylamino)nicotinamide
Synonim(y):
6-(methylamino)nicotinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE80B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-9-6-3-2-5(4-10-6)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)
Inchi Key
HDWPOVNHZLSOTE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Methylamino)nicotinamide
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)