Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE900

Bide Pharmatech

2-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline

Synonim(y):

2-(difluoromethoxy)-4-methoxyaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9O2N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE900 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9F2NO2/c1-12-5-2-3-6(11)7(4-5)13-8(9)10/h2-4,8H,11H2,1H3

Inchi Key

JBRKJFJFBBRGLJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów