Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEA5C

Bide Pharmatech

(5-Chlorobenzofuran-2-yl)boronic acid

Synonim(y):

5-chloro-1-benzofuran-2-ylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O3Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.4
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEA5C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6BClO3/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4,11-12H

Inchi Key

IODPQZJZPKMFKV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów