Merck
BDPH9BCDEC60
Bide Pharmatech
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
Synonim(y):
4-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-5-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4N3Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEC60 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-5-3(8)1-2-4-6(5)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Inchi Key
RAFNDUBDHJMEDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)