Merck
BDPH9BCDEC91
Bide Pharmatech
3-Methylquinolin-8-yl acetate
Synonim(y):
3-methylquinolin-8-yl acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEC91 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8-6-10-4-3-5-11(15-9(2)14)12(10)13-7-8/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
UFEDBSXWGPWPLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylquinolin-8-yl acetate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)