Merck
BDPH9BCDED7B
Bide Pharmatech
2-Chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetamide
Synonim(y):
2-chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H16O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.73
MDL number:
Produkt BDPH9BCDED7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c1-15(13(16)9-14)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-3,5,7,12H,4,6,8-9H2,1H3
Inchi Key
FLTYMFJRZLOGIY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)