Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEF34

Bide Pharmatech

3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid

Synonim(y):

3,5-difluoro-4-methylphenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7O2F2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.94
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEF34 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H7BF2O2/c1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10/h2-3,11-12H,1H3

Inchi Key

PVWCCYIZIZXRFE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów