Merck
BDPH9BCDEFE2
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Synonim(y):
(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.63
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Inchi Key
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)