Merck
BDPH9BCDF22C
Bide Pharmatech
5-Fluoropyridine-2,3-dicarboxylic acid hydrochloride
Synonim(y):
5-fluoropyridine-2,3-dicarboxylic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O4N1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF22C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4FNO4.ClH/c8-3-1-4(6(10)11)5(7(12)13)9-2-3;/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13);1H
Inchi Key
OJTIFQVFXTXONN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)