Przejdź do
BDPH9BCDF29D
Bide Pharmatech
(2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)methanol
Synonim(y):
(2-methoxy-4,6-dimethylphenyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF29D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7-4-8(2)9(6-11)10(5-7)12-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Inchi Key
RAZUVCLTCJHSSV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)