Merck
BDPH9BCDF4B6
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Synonim(y):
4-(4-chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.73
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15(13,14)8-6-12/h1-4H,5-8H2
Inchi Key
IQIXFXLKPNFQGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)