Merck
BDPH9BCDF5AD
Bide Pharmatech
2-Ethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonim(y):
2-ethoxybenzo-1,4-quinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF5AD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8O3/c1-2-11-8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
DFHHICWDTCBHEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)