Merck
BDPH9BCDF63D
Bide Pharmatech
5-Hydroxy-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Synonim(y):
5-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O4Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF63D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7ClO4S/c1-12-6-3-2-5(9)4-7(6)13(8,10)11/h2-4,9H,1H3
Inchi Key
QPWPLOMELUAVLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)