Merck
BDPH9BCDF7B5
Bide Pharmatech
6-Bromo-8-fluoronaphthalen-2-ol
Synonim(y):
6-bromo-8-fluoro-2-naphthol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6O1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF7B5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H6BrFO/c11-7-3-6-1-2-8(13)5-9(6)10(12)4-7/h1-5,13H
Inchi Key
NDCOKFWKXFDSKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-8-fluoronaphthalen-2-ol
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)