Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF949

Bide Pharmatech

5-Hydrazinyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine hydrochloride

Synonim(y):

{5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridin-5-yl}hydrazine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H12N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF949 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H11N3.ClH/c9-11-8-4-3-7-6(8)2-1-5-10-7;/h1-2,5,8,11H,3-4,9H2;1H

Inchi Key

UCYIZRIFWIKXTB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów