Merck
BDPH9BCDF972
Bide Pharmatech
(4-Bromophenyl)diphenylamine
Synonim(y):
4-bromo-N,N-diphenylaniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H14N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF972 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Inchi Key
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
108-112C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromophenyl)diphenylamine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)