Merck
BDPH9BCDFCF7
Bide Pharmatech
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanamine hydrochloride
Synonim(y):
2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFCF7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
Inchi Key
PWGRVAAEDDBHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)