Merck
BDPH9BCDFD06
Bide Pharmatech
1-(Azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Synonim(y):
1-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD06 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-9(5-7-1)6-3-8-4-6;/h1-2,5-6,8H,3-4H2;1H
Inchi Key
LOXVISDLNHWOKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)