Merck
BDPH9BCDFD34
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylquinoline
Synonim(y):
6-bromo-4-methylquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD34 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11)6-9(7)10/h2-6H,1H3
Inchi Key
XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylquinoline
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)