Przejdź do zawartości
BDPH9BCDFDCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Synonim(y):
4-chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6N1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.61
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H6ClF2N/c1-5-2-8(11)7-3-6(12)4-9(13)10(7)14-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
AFFPXAYTKXVJTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)