Przejdź do
BDPH9BCDFEDF
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Synonim(y):
(4-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFEDF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Inchi Key
YKJBUISQMKCZTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)