Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCE0190

Bide Pharmatech

5-Amino-2-chloroisonicotinamide

Synonim(y):

5-amino-2-chloroisonicotinamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O1N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCE0190 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H6ClN3O/c7-5-1-3(6(9)11)4(8)2-10-5/h1-2H,8H2,(H2,9,11)

Inchi Key

CQOQWLJAPSRTMP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 5-Amino-2-chloroisonicotinamide




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów