Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE0D3C

Bide Pharmatech

1-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidin-3-ol

Synonim(y):

1-(4-chlorobenzyl)-3-pyrrolidinol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H14O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCE0D3C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)7-13-6-5-11(14)8-13/h1-4,11,14H,5-8H2

Inchi Key

NVBPYTSZAGPUJC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidin-3-ol




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów