Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE0D57

Bide Pharmatech

5-Amino-N-(3-chlorophenyl)-2-methylbenzenesulfonamide

Synonim(y):

5-amino-N-(3-chlorophenyl)-2-methylbenzenesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H13O2N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.78
MDL number:
Produkt BDPH9BCE0D57 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H13ClN2O2S/c1-9-5-6-11(15)8-13(9)19(17,18)16-12-4-2-3-10(14)7-12/h2-8,16H,15H2,1H3

Inchi Key

RRGXVVNGZBFMBV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów