Merck
BDPH9BCE0DED
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-8-methylquinolin-2(1H)-one
Synonim(y):
6-hydroxy-8-methyl-2(1H)-quinolinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-4-8(12)5-7-2-3-9(13)11-10(6)7/h2-5,12H,1H3,(H,11,13)
Inchi Key
XKIKBJPZUYXYOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)