Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE0F72

Bide Pharmatech

1-(Isoquinolin-1-yl)ethanone

Synonim(y):

1-(1-isoquinolinyl)ethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCE0F72 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H9NO/c1-8(13)11-10-5-3-2-4-9(10)6-7-12-11/h2-7H,1H3

Inchi Key

UBOQZJCKVLWPLH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-(Isoquinolin-1-yl)ethanone


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów