Merck
BDPH9BCE112C
Bide Pharmatech
2-(2-Methylbenzyl)succinic acid
Synonim(y):
2-(2-methylbenzyl)succinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10(12(15)16)7-11(13)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
WFWVINOHIVDSEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methylbenzyl)succinic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)