Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE12C2

Bide Pharmatech

2-Isocyanatoethyl Acrylate

Synonim(y):

2-isocyanatoethyl acrylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCE12C2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7NO3/c1-2-6(9)10-4-3-7-5-8/h2H,1,3-4H2

Inchi Key

DPNXHTDWGGVXID-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to pale yellow liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Isocyanatoethyl Acrylate



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów