Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE1561

Bide Pharmatech

(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)boronic acid

Synonim(y):

(1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H15O4N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCE1561 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H15BN2O4/c1-12(2,3)19-11(16)15-7-9(13(17)18)8-5-4-6-14-10(8)15/h4-7,17-18H,1-3H3

Inchi Key

UFYPGJMHBDEHNT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów