Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE15EE

Bide Pharmatech

2-Chloro-5-isopropoxypyrazine

Synonim(y):

2-chloro-5-isopropoxypyrazine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H9O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCE15EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-9-6(8)3-10-7/h3-5H,1-2H3

Inchi Key

UWVIVIQFIZPXEQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Chloro-5-isopropoxypyrazine


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów