Merck
BDPH9BCE19ED
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-cyano-3-((2,4-dimethoxybenzyl)amino)azetidine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 3-cyano-3-((2,4-dimethoxybenzyl)amino)azetidine-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H25O4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
MDL number:
Produkt BDPH9BCE19ED nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H25N3O4/c1-17(2,3)25-16(22)21-11-18(10-19,12-21)20-9-13-6-7-14(23-4)8-15(13)24-5/h6-8,20H,9,11-12H2,1-5H3
Inchi Key
BJDLYJRUGUGVLH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)