Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCE1BEA

Bide Pharmatech

2-(2,3-Dichlorophenyl)propanoic acid

Synonim(y):

2-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8O2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCE1BEA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H8Cl2O2/c1-5(9(12)13)6-3-2-4-7(10)8(6)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)

Inchi Key

IJTIXYUWVKWMPA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów